Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25400.14
B25400.06
B25400.14EA
326
EUR
B25400.14
B25400.06
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Cyclobutylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6291-01-6
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00034953
Formel:
C₄H₉N·HCl Schmelzpunkt: 180…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00034953 CAS-Nummer: 6291-01-6 EINECS: 228-540-4 |