2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25307.06 B25307.14
B25307.06EA 36 EUR
B25307.06 B25307.14
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 27503-81-7 Molecular Formula: C13H10N2O3S.H2O Formula Weight: 292.32 (274.30anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 922664 MDL No.: MFCD00150559
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃S·H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150559
CAS-Nummer: 27503-81-7
EINECS: 248-502-0