3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25214.06
B25214.14
B25214.06EA
53
EUR
B25214.06
B25214.14
3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98%
CAS No.: 29211-70-9
Molecular Formula: C6H10N2O
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 878994
MDL No.: MFCD00051646
Formel:
C₆H₁₀N₂O Schmelzpunkt: 206…210 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051646 CAS-Nummer: 29211-70-9 |