4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Pyridin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
B25095.03
B25095.06
B25095.14
B25095.03EA
60.4
EUR
B25095.03
B25095.06
B25095.14
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 92333-25-0
Molecular Formula: C7H6N2.HCl
Formula Weight: 154.60
Melting Point: ca 260° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012825
Formel:
C₇H₇ClN₂ Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012825 CAS-Nummer: 92333-25-0 ADR: 6.1,III |