Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate, Sodium anthraquinone-2-sulphonate, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulphonic acid sodium salt, 9,10-Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 131-08-8
Molecular Formula: C14H7NaO5S.xH2O
Formula Weight: 310.26(anhy)
Melting Point:
Formel:
C₁₄H₇NaO₅S·xH₂O Schmelzpunkt: >320 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149068 CAS-Nummer: 131-08-8 EINECS: 205-009-5 |