Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
B24877.03
B24877.06
B24877.14
B24877.03EA
51.7
EUR
B24877.03
B24877.06
B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 64276-62-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD03931521
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03931521 CAS-Nummer: 64276-62-6 |