5,6-Diphenyl-3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24601.03
B24601.06
B24601.14
B24601.03EA
33.8
EUR
B24601.03
B24601.06
B24601.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazin 99%
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazin
Purity: 99%
CAS No.: 1046-56-6
Molecular Formula: C20H14N4
Formula Weight: 310.36
Melting Point: 189-192°
Beilstein Reference: 542151
MDL No.: MFCD00006462
Formel:
C₂₀H₁₄N₄ Schmelzpunkt: 189…192 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006462 CAS-Nummer: 1046-56-6 EINECS: 213-878-7 |