D-Asparagine monohydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B24556.14 B24556.22
B24556.14EA 42.6 EUR
B24556.14 B24556.22
D-Asparagine monohydrate 99%
D-Asparagine monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 5794-24-1 Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O Formula Weight: 150.14 (132.12anhy) Melting Point: 274-276° dec. MDL No.: MFCD00149558
Formel: C₄H₁₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 274…276 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149558
CAS-Nummer: 5794-24-1
Merck Index: 14,837