Zincon sodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24256.03 B24256.06 B24256.14
B24256.03EA 38.2 EUR
B24256.03 B24256.06 B24256.14
Zincon sodium salt
Zincon sodium salt
CAS No.: 62625-22-3 Molecular Formula: C20H15N4NaO6S Formula Weight: 462.42 Melting Point: ca 203° dec. Beilstein Reference: 3872699 MDL No.: MFCD00064385
Formel: C₂₀H₁₅N₄NaO₆S
Schmelzpunkt: ∼ 203 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064385
CAS-Nummer: 62625-22-3
EINECS: 263-651-1