Iron(II) fumarate 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23956.0B B23956.30
B23956.0BEA 126 EUR
B23956.0B B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94% CAS No.: 141-01-5 Molecular Formula: C4H2FeO4 Formula Weight: 169.90 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00058315
Formel: C₄H₂FeO₄
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 2,44
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058315
CAS-Nummer: 141-01-5
EINECS: 205-447-7
Merck Index: 14,4046