Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine

B23181.06 B23181.14
B23181.06EA 94.5 EUR
B23181.06 B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate

Purity: 98+% CAS No.: 19099-93-5 Molecular Formula: C13H15NO3 Formula Weight: 233.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00673144

Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Dichte: 1.172
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673144
CAS-Nummer: 19099-93-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR