Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
B22304.09 B22304.18 B22304.30
B22304.09EA 79.9 EUR
B22304.09 B22304.18 B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+% CAS No.: 3570-55-6 Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH Formula Weight: 154.32 Flash Point: 90°(194°F) Boiling Point: 135-136°/10mm MDL No.: MFCD00004893
Formel: C₄H₁₀S₃
Molekulargewicht: 154.30 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.183
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004893
CAS-Nummer: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0