Aminoacetonitril-Sulfat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
B22155.14 B22155.22 B22155.36
B22155.14EA 34.1 EUR
B22155.14 B22155.22 B22155.36
Aminoacetonitril-Sulfat 97%
Aminoacetonitrile sulphate
Purity: 97% CAS No.: 5466-22-8 Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4 Formula Weight: 210.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3916094 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012851
Formel: C₄H₁₀N₄O₄S
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012851
CAS-Nummer: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,412