Ethylhydrocupreine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21627.MC
B21627.ME
B21627.MCEA
32
EUR
B21627.MC
B21627.ME
Ethylhydrocupreine hydrochloride 97%
Ethylhydrocupreine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 3413-58-9
Molecular Formula: C21H26N2O2.HCl
Formula Weight: 374.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00135594
Formel:
C₂₁H₂₆N₂O₂·HCl Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) |
MDL Number:
MFCD00135594 CAS-Nummer: 3413-58-9 EINECS: 222-302-3 |