3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21345.06 B21345.14
B21345.06EA 60.7 EUR
B21345.06 B21345.14
3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
3-Chloropropyl phenyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 4911-65-3 Molecular Formula: C9H11ClS Formula Weight: 186.70 Odour: Stench MDL No.: MFCD00040122
Formel: C₉H₁₁ClS
Molekulargewicht: 186.70 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040122
CAS-Nummer: 4911-65-3