N-Fmoc-L-serine ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fmoc-Ser-OH
B21079.03 B21079.06
B21079.03EA 32.6 EUR
B21079.03 B21079.06
N-Fmoc-L-serine ≥97%
N-Fmoc-L-serine
Purity: 97+% CAS No.: 73724-45-5 Molecular Formula: C18H17NO5 Formula Weight: 327.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 4715791 Optical Rotation: +13.6° (c=1 in ethyl acetate) MDL No.: MFCD00051928
Formel: C₁₈H₁₇NO₅
Molekulargewicht: 327.34 g/mol
Schmelzpunkt: 102…106 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051928
CAS-Nummer: 73724-45-5