3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20768.03 B20768.06
B20768.03EA 73.1 EUR
B20768.03 B20768.06
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 1964-45-0 Molecular Formula: C10H10S Formula Weight: 162.25 Boiling Point: 62-64°/0.1mm MDL No.: MFCD00052744
Formel: C₁₀H₁₀S
Siedepunkt: 62…64 °C (0.1 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052744
CAS-Nummer: 1964-45-0