5-Chlor-2-thiophensulfonamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20477.03
B20477.06
B20477.03EA
15.4
EUR
B20477.03
B20477.06
5-Chlor-2-thiophensulfonamid 97%
5-Chlor-2-thiophensulfonamid
Purity: 97%
CAS No.: 53595-66-7
Molecular Formula: C4H4ClNO2S2
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00052584
Formel:
C₄H₄ClNO₂S₂ Schmelzpunkt: 115…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052584 CAS-Nummer: 53595-66-7 |