Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20358.06
B20358.22
B20358.06EA
144
EUR
B20358.06
B20358.22
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Purity: 99%
CAS No.: 4265-07-0
Molecular Formula: C3H4KO6P
Formula Weight: 206.14
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 4603446
MDL No.: MFCD00044476
Formel:
C₃H₄KO₆P Schmelzpunkt: ∼ 170 °C (Zersetzung) |
MDL Number:
MFCD00044476 CAS-Nummer: 4265-07-0 EINECS: 224-247-0 |