Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-(methylamino)but-2-enoate
B20199.06
B20199.14
B20199.06EA
83.1
EUR
B20199.06
B20199.14
Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate 97%
Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate
Purity: 97%
CAS No.: 13412-12-9
Molecular Formula: CH3C(NHCH3)=CHCO2CH3
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00027383
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 60…63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027383 CAS-Nummer: 13412-12-9 |