(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetyl chloride
A19408.09
A19408.18
A19408.09EA
57.5
EUR
A19408.09
A19408.18
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 90734-55-7
Molecular Formula: C12H15O2Cl
Formula Weight: 226.71
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 130-132°/5mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00798568
Formel:
C₁₂H₁₅ClO₂ Siedepunkt: 130…132 °C (5 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798568 CAS-Nummer: 90734-55-7 ADR: 8,II |