Farnesylacetone Gemisch aus Isomeren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A19234.18 A19234.30
A19234.18EA 50.9 EUR
A19234.18 A19234.30
Farnesylacetone Gemisch aus Isomeren 97%
Purity: 97% CAS No.: 762-29-8 Molecular Formula: C18H30O Formula Weight: 262.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4810 Odour: Pleasant Beilstein Reference: 1781239 MDL No.: MFCD00036517
Formel: C₁₈H₃₀O
Dichte: 0,880
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036517
CAS-Nummer: 762-29-8
EINECS: 212-097-9