Nerolidol (cis-/trans-Gemisch) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene, Nerolidol, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Purity: 97+%
CAS No.: 7212-44-4
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 263-266°
Beilstein Reference: 1724135
MDL No.: MFCD00008911
Formel:
C₁₅H₂₆O Siedepunkt: 263…266 °C Dichte: 0.876 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008911 CAS-Nummer: 7212-44-4 EINECS: 230-597-5 Merck Index: 14,6477 |