Bisabolene Gemisch aus Isomeren 96% (Summe der Isomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-(1,5-Dimethyl-4-hexenylidene)-1-methylcyclohexene
A18724.09
A18724.18
A18724.09EA
38.1
EUR
A18724.09
A18724.18
Bisabolene Gemisch aus Isomeren 96% (Summe der Isomere)
Bisabolene
CAS No.: 495-62-5
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Refractive Index: 1.4940
MDL No.: MFCD00129080
Formel:
C₁₅H₂₄ Dichte: 0.89 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129080 CAS-Nummer: 495-62-5 EINECS: 207-805-8 |