Eosin G
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
A18578.09 A18578.18
A18578.09EA 25.8 EUR
A18578.09 A18578.18
Eosin G
Eosin G
CAS No.: 17372-87-1 MDL No.: MFCD00146926
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molekulargewicht: 691.86 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
Merck Index: 13,03634