4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18376.03 A18376.06 A18376.14
A18376.03EA 94.9 EUR
A18376.03 A18376.06 A18376.14
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
4-Acetyldiphenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 65085-83-8 Molecular Formula: C14H12O3S Formula Weight: 260.31 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD00209628
Formel: C₁₄H₁₂O₃S
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209628
CAS-Nummer: 65085-83-8