Ethyl Rot
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Diethylamino)azobenzene-2'-carboxylic Acid, Diethyl Red
A18367.09
A18367.18
A18367.30
A18367.09EA
38.1
EUR
A18367.09
A18367.18
A18367.30
Ethyl Rot
Ethyl red
CAS No.: 76058-33-8
Molecular Formula: C17H19N3O2
Formula Weight: 297.36
Melting Point: ca 135° dec.
Beilstein Reference: 3366056
MDL No.: MFCD00002427
Formel:
C₁₇H₁₉N₃O₂ Schmelzpunkt: ∼ 135 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002427 CAS-Nummer: 76058-33-8 |