Acid green 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18268.14
A18268.22
A18268.14EA
25.5
EUR
A18268.14
A18268.22
Acid green 1
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1
Molecular Formula: C30H15FeN3Na3O15S3
Formula Weight: 878.47
MDL No.: MFCD00003886
Formel:
C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003886 CAS-Nummer: 19381-50-1 EINECS: 243-010-2 |