N-(2-Cyanethyl)glycin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Cyanoethyl)aminoacetic Acid
A18199.06
A18199.14
A18199.06EA
31
EUR
A18199.06
A18199.14
N-(2-Cyanethyl)glycin 98%
N-(2-Cyanethyl)glycin
Purity: 98%
CAS No.: 3088-42-4
Molecular Formula: NCCH2CH2NHCH2CO2H
Formula Weight: 128.13
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 1756230
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00066903
Formel:
C₅H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066903 CAS-Nummer: 3088-42-4 EINECS: 221-418-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |