Amberlyst® A-21 Ionenaustauscher

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Amberlyst® A21

A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 49.5 EUR
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 Ionenaustauscher
Amberlyst® A-21

CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842

Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145842
CAS-Nummer: 9049-93-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR