Amberlite® IRA-410 (Cl) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Amberlite® IRA-410 Cl type
A17734.0E
A17734.22
A17734.36
A17734.0EEA
328
EUR
A17734.0E
A17734.22
A17734.36
Amberlite® IRA-410 (Cl) Ionenaustauscher
Amberlite® IRA-410 (Cl)
CAS No.: 9002-26-0
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132710
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132710 CAS-Nummer: 9002-26-0 Merck Index: 14,382 |