Nonenylbernsteinsäure-anhydrid (Mixtur aus verzweigten Isomeren) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17607.30 A17607.18
A17607.30EA 137 EUR
A17607.30 A17607.18
Nonenylbernsteinsäure-anhydrid (Mixtur aus verzweigten Isomeren) 96%
Nonenylbernsteinsäure-anhydrid (Mixtur aus verzweigten Isomeren)
Purity: 96% CAS No.: 28928-97-4 Molecular Formula: C13H20O3 Formula Weight: 224.30 Flash Point: 146°(295°F) Boiling Point: 126-130°/0.15mm MDL No.: MFCD00014552
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Siedepunkt: 126…130 °C (0,15 mmHg)
Dichte: 1,032
Flammpunkt: 146 °C (295 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014552
CAS-Nummer: 28928-97-4
EINECS: 249-317-8