Janusgrün B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17391.06 A17391.14
A17391.06EA 70.4 EUR
A17391.06 A17391.14
Janusgrün B
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Formula Weight: 511.07 MDL No.: MFCD00011758
Formel: C₃₀H₃₁ClN₆
Molekulargewicht: 511.07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011758
CAS-Nummer: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6