EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 66.7 EUR
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150025
CAS-Nummer: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9