Amberlyst® A-26 (OH) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17361.30 A17361.0B
A17361.30EA 92.4 EUR
A17361.30 A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) Ionenaustauscher
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0 MDL No.: MFCD00145579
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145579
CAS-Nummer: 39339-85-0