Copper(II) phosphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17360.0E A17360.22 A17360.36
A17360.0EEA 1040 EUR
A17360.0E A17360.22 A17360.36
Copper(II) phosphate 98%
Copper(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 7798-23-4 Molecular Formula: Cu3O8P2 Formula Weight: 380.58 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036268
Formel: Cu₃O₈P₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036268
CAS-Nummer: 7798-23-4
EINECS: 232-254-5
Merck Index: 14,2648