Nile blue A
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Nile blue A sulphate, Nile blue sulphate, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium sulphate, Basic Blue 12
A17174.14
A17174.06
A17174.14EA
82.5
EUR
A17174.14
A17174.06
Nile blue A
Nile blue A
CAS No.: 3625-57-8
Molecular Formula: C40H40N6O6S
Formula Weight: 732.84
Melting Point:
Formel:
C₄₀H₄₀N₆O₆S Molekulargewicht: 732.84 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064529 CAS-Nummer: 3625-57-8 EINECS: 222-832-5 |