3-Indoxyl sulphate potassium salt 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17079.03 A17079.01 A17079.06
A17079.03EA 219 EUR
A17079.03 A17079.01 A17079.06
3-Indoxyl sulphate potassium salt 97%
3-Indoxyl sulphate potassium salt
Purity: 97% CAS No.: 2642-37-7 Molecular Formula: C8H6KNO4S Formula Weight: 251.31 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 165° dec. Beilstein Reference: 3921324 MDL No.: MFCD00037931
Formel: C₈H₆KNO₄S
Schmelzpunkt: 165 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00037931
CAS-Nummer: 2642-37-7
EINECS: 220-145-5