3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16683.01 A16683.03 A16683.06
A16683.01EA 29.4 EUR
A16683.01 A16683.03 A16683.06
3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
3-Noradamantanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 16200-53-6 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 105-107° MDL No.: MFCD00213463
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00213463
CAS-Nummer: 16200-53-6