2,5-Dithiobiurea 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
A16667.14
A16667.22
A16667.14EA
30.2
EUR
A16667.14
A16667.22
2,5-Dithiobiurea 97%
2,5-Dithiobiurea
Purity: 97%
CAS No.: 142-46-1
Molecular Formula: C2H6N4S2
Formula Weight: 150.22
Melting Point: ca 212° dec.
Beilstein Reference: 1723178
MDL No.: MFCD00014471
Formel:
C₂H₆N₄S₂ Schmelzpunkt: ∼ 212 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014471 CAS-Nummer: 142-46-1 EINECS: 205-537-6 |