1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16638.18
A16638.30
A16638.18EA
33.3
EUR
A16638.18
A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99%
CAS No.: 6837-24-7
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 290-292°
Beilstein Reference: 121832
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00003191
Formel:
C₁₀H₁₇NO Siedepunkt: 290…292 °C Schmelzpunkt: 12…15 °C Dichte: 1.007 Flammpunkt: 140 °C (284 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003191 CAS-Nummer: 6837-24-7 EINECS: 229-919-7 ADR: 6.1,II |