3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15422.09
A15422.18
A15422.30
A15422.09EA
72.6
EUR
A15422.09
A15422.18
A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13026-12-5
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1868617
MDL No.: MFCD00014317
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014317 CAS-Nummer: 13026-12-5 EINECS: 235-887-5 |