3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15415.18
A15415.30
A15415.18EA
43.9
EUR
A15415.18
A15415.30
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 6276-54-6
Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl
Formula Weight: 130.02
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 3667451
MDL No.: MFCD00012913
Formel:
C₃H₈ClN Schmelzpunkt: 147…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012913 CAS-Nummer: 6276-54-6 EINECS: 228-474-6 |