p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15007.36
A15007.14
A15007.22
A15007.36EA
544
EUR
A15007.36
A15007.14
A15007.22
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 609-54-1
Molecular Formula: C8H10O3S.xH2O
Formula Weight: 186.23(anhy)
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD00151010
Formel:
C₈H₁₀O₃S Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064858 CAS-Nummer: 609-54-1 EINECS: 210-193-5 |