Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14808.0E A14808.22 A14808.36
A14808.0EEA 360 EUR
A14808.0E A14808.22 A14808.36
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate
Purity: 97% CAS No.: 10580-19-5 Molecular Formula: C6H5NaO4S.2H2O Formula Weight: 232.20 (196.17anhy) Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4040891 MDL No.: MFCD00044734
Formel: C₆H₉NaO₆S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150724
CAS-Nummer: 10580-19-5
EINECS: 212-550-0