Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14063.06 A14063.14
A14063.06EA 132 EUR
A14063.06 A14063.14
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Formel: C₈H₆O₂S
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052178
CAS-Nummer: 825-44-5
EINECS: 212-544-8