Monoacetin Gemisch aus Isomeren cont. varying amounts of diacetate, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Glycerol Monoacetate, 1,2,3-Propanetriol, monoacetate
A14025.30 A14025.0B
A14025.30EA 132 EUR
A14025.30 A14025.0B
Monoacetin Gemisch aus Isomeren cont. varying amounts of diacetate, tech.
Monoacetin
CAS No.: 26446-35-5 Molecular Formula: C5H10O4 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 258° MDL No.: MFCD00036185
Formel: C₅H₁₀O₄
Siedepunkt: 258 °C
Dichte: 1.21
Flammpunkt: 145 °C (293 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036185
CAS-Nummer: 26446-35-5
EINECS: 247-704-6
Merck Index: 14,6242