Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 4-(methylamino)benzoate
A13460.06
A13460.14
A13460.06EA
72.1
EUR
A13460.06
A13460.14
Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18358-63-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 92-97°
Beilstein Reference: 2803327
MDL No.: MFCD00017198
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 92…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017198 CAS-Nummer: 18358-63-9 |