3-(Phenylthio)thiophene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12585.03
A12585.06
A12585.03EA
73.5
EUR
A12585.03
A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 16718-11-9
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 111-112°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052043
Formel:
C₁₀H₈S₂ Siedepunkt: 111…112 °C (0.6 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052043 CAS-Nummer: 16718-11-9 |