4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12583.06
A12583.14
A12583.06EA
46.7
EUR
A12583.06
A12583.14
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 14752-66-0
Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O
Formula Weight: 198.60(anhy)
Melting Point:
Formel:
C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035602 CAS-Nummer: 14752-66-0 EINECS: 238-811-9 |